Documentos Principais
ENA497374084
Enamine
6-bromo-3,4-dihydro-1H-2-benzothiopyran-4-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
243.12
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-bromo-1H-2-benzothiopyran-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C9H7BrOS/c10-7-2-1-6-4-12-5-9(11)8(6)3-7/h1-3H,4-5H2
chave InChI
HPIUPYXHSHXTAW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250916
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250916
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)