Documentos Principais
ENA497373978
Enamine
5-chloro-8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.66
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H12ClN/c1-7-4-5-9(11)8-3-2-6-12-10(7)8/h4-5,12H,2-3,6H2,1H3
chave InChI
DAHWTNGDNFUKEA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250594
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250594
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)