Documentos Principais
ENA497372806
Enamine
1,1-diethyl cyclohex-3-ene-1,1-dicarboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.27
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
diethyl cyclohex-3-ene-1,1-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H18O4/c1-3-15-10(13)12(11(14)16-4-2)8-6-5-7-9-12/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3
chave InChI
JGDYSYLLIATOOX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110438
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110438
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)