Documentos Principais
ENA490048081
Enamine
8-methanesulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
247.75
Número MDL:
Iupac Name
8-(methylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2S.ClH/c1-14(12,13)9-6-2-4-8-5-3-7-11-10(8)9;/h2,4,6,11H,3,5,7H2,1H3;1H
chave InChI
XGTWRJNFCPZSPU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250312
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250312
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)