Documentos Principais
ENA490048044
Enamine
2-carbamoyl-4-methylpentanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
141-145
Iupac Name
2-(aminocarbonyl)-4-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-4(2)3-5(6(8)9)7(10)11/h4-5H,3H2,1-2H3,(H2,8,9)(H,10,11)
chave InChI
OFZZCQOGMPLZFA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250126
Melting Point
141-145
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250126
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)