Documentos Principais
ENA490047968
Enamine
2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]ethan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
131.22
Número MDL:
Iupac Name
2-(tert-pentyloxy)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H17NO/c1-4-7(2,3)9-6-5-8/h4-6,8H2,1-3H3
chave InChI
RPGRNUCCGKZAMC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249928