Documentos Principais
ENA490047852
Enamine
5-(methylsulfanyl)pyridin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
213.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
156-157
Iupac Name
5-(methylthio)pyridin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2S.2ClH/c1-9-6-2-5(7)3-8-4-6;;/h2-4H,7H2,1H3;2*1H
chave InChI
PCEZYSZXAPHCJH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249487
Melting Point
156-157
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249487
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)