Documentos Principais
ENA490047761
Enamine
potassium 3-phenylbicyclo[1.1.0]butane-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
212.29
Número MDL:
Iupac Name
potassium 3-phenylbicyclo[1.1.0]butane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10O2.K/c12-9(13)11-6-10(11,7-11)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
chave InChI
ANNHVYILPIMVDS-UHFFFAOYSA-M
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249246
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249246
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)