Documentos Principais
ENA490047623
Enamine
5,8-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
202.08
Número MDL:
Iupac Name
5,8-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H9Cl2N/c10-7-3-4-8(11)9-6(7)2-1-5-12-9/h3-4,12H,1-2,5H2
chave InChI
RPFUXGKYUJDRIK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248872
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248872
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)