Documentos Principais
ENA490047579
Enamine
{4H,5H,6H-pyrrolo[1,2-b]pyrazol-2-yl}methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
138.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazol-2-ylmethanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c10-5-6-4-7-2-1-3-9(7)8-6/h4,10H,1-3,5H2
chave InChI
PQRBAZCVIZIHPD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248766
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248766
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)