Documentos Principais
ENA490047433
Enamine
{[2-(4-chlorophenyl)ethyl]sulfanyl}methanimidamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
251.18
Número MDL:
Iupac Name
4-chlorophenethyl carbamimidothioate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11ClN2S.ClH/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13-9(11)12;/h1-4H,5-6H2,(H3,11,12);1H
chave InChI
XDTXLEDKCROLLM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248271
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248271
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)