Documentos Principais
ENA465564256
Enamine
(1S)-1-(3-methylcyclohexyl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.72
Número MDL:
Iupac Name
(1S)-1-(3-methylcyclohexyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N.ClH/c1-7-4-3-5-9(6-7)8(2)10;/h7-9H,3-6,10H2,1-2H3;1H/t7?,8-,9?;/m0./s1
chave InChI
YDOGOFIRWAEJBC-SUBRPDEISA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246736
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246736
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)