Documentos Principais
ENA465564088
Enamine
5-chloro-4-phenoxypyrimidin-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
221.65
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-4-phenoxypyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H8ClN3O/c11-8-6-13-10(12)14-9(8)15-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,12,13,14)
chave InChI
XDEVHJZKBZDSHO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246177
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246177
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)