Documentos Principais
ENA465563887
Enamine
6-bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
260.49
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4BrClFN/c10-6-3-5-7(11)1-2-13-9(5)4-8(6)12/h1-4H
chave InChI
QIBVJFPEFQGSCW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245586
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245586
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)