Documentos Principais
ENA465563811
Enamine
5-methyl-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]pyrazine-2-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
320.37
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-{2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl}-5-methyl-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C14H16N4O3S/c1-10-8-18-13(9-17-10)14(19)16-7-6-11-2-4-12(5-3-11)22(15,20)21/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,19)(H2,15,20,21)
chave InChI
IMEZLHZLIANIAS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245286
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245286
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)