Documentos Principais
ENA465563621
Enamine
2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
190.32
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
46-47
Iupac Name
2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenol
Inchi Code
1S/C11H14OSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7,12H,1-3H3
chave InChI
JMIUUJJPWNOMBJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243815
Melting Point
46-47
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243815
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)