Documentos Principais
ENA465562558
Enamine
2-fluoro-3-methoxypropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
143.59
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxypropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10FNO.ClH/c1-7-3-4(5)2-6;/h4H,2-3,6H2,1H3;1H
chave InChI
UKJQFOCIPQFXBM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233624
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233624
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)