Documentos Principais
ENA465561971
Enamine
2-methyl-2-(piperidin-3-yl)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
207.7
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(piperidin-3-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-9(2,8(11)12)7-4-3-5-10-6-7;/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12);1H
chave InChI
QDMYRXLACFZEFN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227530
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227530
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)