Documentos Principais
ENA465561945
Enamine
1-[2-(propan-2-yloxy)ethyl]cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
179.69
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-isopropoxyethyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-7(2)10-6-5-8(9)3-4-8;/h7H,3-6,9H2,1-2H3;1H
chave InChI
WARIDBRKLHMROV-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226377
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226377
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)