Documentos Principais
ENA458430602
Enamine
3-cyclopropyl-1-ethyl-1H-pyrazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
136.2
Número MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-ethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-2-10-6-5-8(9-10)7-3-4-7/h5-7H,2-4H2,1H3
chave InChI
XVWUFBYNBFOLHM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-231392
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-231392
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)