Documentos Principais
ENA458429286
Enamine
1,3-bis(3,4-dimethylphenyl)propane-1,3-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
280.37
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1,3-bis(3,4-dimethylphenyl)-1,3-propanedione
Inchi Code
1S/C19H20O2/c1-12-5-7-16(9-14(12)3)18(20)11-19(21)17-8-6-13(2)15(4)10-17/h5-10H,11H2,1-4H3
chave InChI
ZAUPZWRXIWDJMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230076
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230076
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)