Documentos Principais
ENA458427900
Enamine
4-amino-1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-amino-1-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-2-10-5(6(8)11)4(7)3-9-10/h3H,2,7H2,1H3,(H2,8,11)
chave InChI
OBDNICZWXYAZHA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228688
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228688
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)