Documentos Principais
ENA458427824
Enamine
3-[(2,4-dimethylphenoxy)methyl]benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
256.3
Número MDL:
Iupac Name
3-[(2,4-dimethylphenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H16O3/c1-11-6-7-15(12(2)8-11)19-10-13-4-3-5-14(9-13)16(17)18/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,17,18)
chave InChI
MNKAPIULKYVOQG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228612
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228612
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)