Documentos Principais
ENA458426491
Enamine
2-(2-cyclohexyl-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
250.3
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-cyclohexylidene-6-methyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H18N2O3/c1-8-10(7-11(16)17)13(18)15-12(14-8)9-5-3-2-4-6-9/h14H,2-7H2,1H3,(H,15,18)(H,16,17)
chave InChI
DFDOBWSPGAJLJW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226699
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226699
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)