Documentos Principais
ENA458426301
Enamine
(2,2-difluoroethyl)(2,2-dimethoxyethyl)methylamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
183.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-(2,2-difluoroethyl)-2,2-dimethoxy-N-methylethan-1-amine
Inchi Code
1S/C7H15F2NO2/c1-10(4-6(8)9)5-7(11-2)12-3/h6-7H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
BDGHXCLVDGUKEM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224570
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224570
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)