Documentos Principais
ENA458426051
Enamine
2-chloro-6-(thiophen-2-yl)pyrazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.66
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-(2-thienyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C8H5ClN2S/c9-8-5-10-4-6(11-8)7-2-1-3-12-7/h1-5H
chave InChI
ZRJPQLRFJSALKJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225518
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225518
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)