Documentos Principais
ENA458425531
Enamine
1-cyclopropyl-7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
167.25
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-cyclopropyl-7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C10H17NO/c1-2-8(1)9-10(7-11-9)3-5-12-6-4-10/h8-9,11H,1-7H2
chave InChI
RAXHZYMUQQRXCJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223734
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223734
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)