Documentos Principais
ENA458424408
Enamine
N-methylsulfamoyl fluoride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
113.11
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methylsulfamoyl fluoride
Inchi Code
1S/CH4FNO2S/c1-3-6(2,4)5/h3H,1H3
chave InChI
WKBFOPPPPFIKOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223447
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223447
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)