Documentos Principais
ENA457511509
Enamine
2-(4-chloro-3-fluorophenoxy)acetonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
185.58
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-chloro-3-fluorophenoxy)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5ClFNO/c9-7-2-1-6(5-8(7)10)12-4-3-11/h1-2,5H,4H2
chave InChI
YBTKGLQBGLCCSH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222208
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222208
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)