Documentos Principais
ENA457511427
Enamine
1-[(3aR,6aS)-octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2-yl]ethan-1-one dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
227.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-((3aR,6aS)-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)ethan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.2ClH/c1-6(11)10-4-7-2-9-3-8(7)5-10;;/h7-9H,2-5H2,1H3;2*1H/t7-,8+;;
chave InChI
VDDDGEAUZBQQIV-QFHMQQKOSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222003
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222003
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)