Documentos Principais
ENA457511291
Enamine
5-methyl-5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
138.17
Número MDL:
Iupac Name
5-methyl-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-ol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-5-4-6(10)7-8-2-3-9(5)7/h2-3,5-6,10H,4H2,1H3
chave InChI
QYVWIEFTVUCTOJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221712
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221712
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)