Documentos Principais
ENA457509317
Enamine
3-(methanesulfonylmethyl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
199.7
Número MDL:
Iupac Name
3-((methylsulfonyl)methyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(8,9)5-6-2-3-7-4-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
chave InChI
QPBFHUOWKINVTQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220666
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220666
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)