Documentos Principais
ENA457509221
Enamine
2-hydrazinyl-4-methoxybenzoic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.64
Número MDL:
Iupac Name
2-hydrazineyl-4-methoxybenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O3.ClH/c1-13-5-2-3-6(8(11)12)7(4-5)10-9;/h2-4,10H,9H2,1H3,(H,11,12);1H
chave InChI
JZPIXROEXISGLM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219092
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219092
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)