Documentos Principais
ENA457508836
Enamine
2-(3-bromopropyl)oxirane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.03
Número MDL:
Iupac Name
2-(3-bromopropyl)oxirane
Inchi Code
1S/C5H9BrO/c6-3-1-2-5-4-7-5/h5H,1-4H2
chave InChI
ZRRZAIJKJYIGIV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218375
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)