Documentos Principais
ENA457508601
Enamine
(6-chloropyridin-2-yl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
142.59
Número MDL:
Iupac Name
(6-chloro-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H,4,8H2
chave InChI
MYXAPCZSRSQZHM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216526
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216526
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)