Documentos Principais
ENA457508591
Enamine
2-(3,3-dimethylcyclobutyl)acetonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
123.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(3,3-dimethylcyclobutyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H13N/c1-8(2)5-7(6-8)3-4-9/h7H,3,5-6H2,1-2H3
chave InChI
CILLCBIISHUFGI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216324
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)