Documentos Principais
ENA455586429
Enamine
2-(3-methylpyrrolidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
179.65
Número MDL:
Iupac Name
2-(3-methylpyrrolidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-6-2-3-8(4-6)5-7(9)10;/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10);1H
chave InChI
CIEYKMPRRKFERF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217418
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217418
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)