Documentos Principais
ENA455586355
Enamine
3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.21
Número MDL:
pf
171-173
Iupac Name
3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-11(2)6-14-9-4-3-7(10(12)13)5-8(9)11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
chave InChI
FZQMLJICQHDHIE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217382
Melting Point
171-173
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217382
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)