Documentos Principais
ENA455585824
Enamine
3-amino-2-(2,2-difluoroethoxy)benzamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
216.19
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-2-(2,2-difluoroethoxy)benzamide
Inchi Code
1S/C9H10F2N2O2/c10-7(11)4-15-8-5(9(13)14)2-1-3-6(8)12/h1-3,7H,4,12H2,(H2,13,14)
chave InChI
WVIPRUDHZZUGND-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215878
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215878
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)