Documentos Principais
ENA455585619
Enamine
1-bromo-2-(propan-2-yl)benzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
199.09
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-bromo-2-isopropylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11Br/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7H,1-2H3
chave InChI
LECYCYNAEJDSIL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155543
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155543
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)