Documentos Principais
ENA455585327
Enamine
6-chloro-1H-isoindol-3-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
166.61
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-1H-isoindol-3-amine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4H2,(H2,10,11)
chave InChI
AZXLLCGHEXJVGE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216634
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216634