Documentos Principais
ENA448969827
Enamine
4-(2-methoxyethyl)aniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
151.21
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-methoxyethyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6-7,10H2,1H3
chave InChI
LGBFKALRQPQBJJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53778
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53778
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)