Documentos Principais
ENA448969669
Enamine
(2-ethoxyethyl)hydrazine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.07
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(2-ethoxyethyl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H12N2O.2ClH/c1-2-7-4-3-6-5;;/h6H,2-5H2,1H3;2*1H
chave InChI
DUSHEJOWHRPTLY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216066
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216066
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)