Documentos Principais
ENA448969568
Enamine
1-(thiolan-3-yl)piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
251.78
Número MDL:
Iupac Name
1-tetrahydro-3-thienyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2S.ClH/c12-10(13)8-1-4-11(5-2-8)9-3-6-14-7-9;/h8-9H,1-7H2,(H,12,13);1H
chave InChI
KARXMBKNLJDMFM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213541
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213541
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)