Documentos Principais
ENA448968968
Enamine
(2-{6-[(oxan-4-yl)amino]imidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl}phenyl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
324.38
Número MDL:
Iupac Name
(2-(6-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino)imidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C18H20N4O2/c23-12-13-3-1-2-4-15(13)16-11-19-18-6-5-17(21-22(16)18)20-14-7-9-24-10-8-14/h1-6,11,14,23H,7-10,12H2,(H,20,21)
chave InChI
DPACXQFXKZQREE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214462
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214462