Documentos Principais
ENA448968755
Enamine
tert-butyl 5-methylthiophene-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198.29
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H14O2S/c1-7-5-6-8(13-7)9(11)12-10(2,3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
GOENRCUFJQBADS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213128
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213128
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)