Documentos Principais
ENA448968513
Enamine
N-[(1-hydroxycyclopentyl)methyl]acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
157.21
Número MDL:
Iupac Name
N-[(1-hydroxycyclopentyl)methyl]acetamide
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7(10)9-6-8(11)4-2-3-5-8/h11H,2-6H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
IIFWACAPYZGELU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212107
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212107
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)