Documentos Principais
ENA448968400
Enamine
2-chloro-5-(difluoromethyl)aniline hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
214.04
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-(difluoromethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6ClF2N.ClH/c8-5-2-1-4(7(9)10)3-6(5)11;/h1-3,7H,11H2;1H
chave InChI
LBNPVKSZNZQSCD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211710
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211710
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)