Documentos Principais
ENA447958726
Enamine
1-bromonaphthalene-2-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
305.58
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H6BrClO2S/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)15(12,13)14/h1-6H
chave InChI
OUDPMJUNGKSALF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210231
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210231
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)