Documentos Principais
ENA447958153
Enamine
2-amino-2-methyl-4-(methylsulfanyl)butanenitrile hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
180.7
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-amino-2-methyl-4-(methylthio)butanenitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2S.ClH/c1-6(8,5-7)3-4-9-2;/h3-4,8H2,1-2H3;1H
chave InChI
KDKJCDLTBDNWGK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208659
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208659
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)